4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
PC500829-5G
PC500829-100G
PC500829-25G
APOSPC500829-5GEA
164
EUR
APOSPC500829-5G
APOSPC500829-100G
APOSPC500829-25G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Formula:
C₈H₆BrF₃O Peso molecolare: 255,032 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07780193 CAS Number: 106854-77-7 |