3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC500812-1G
PC500812-5G
APOSPC500812-1GEA
29
EUR
APOSPC500812-1G
APOSPC500812-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Formula:
C₈H₈F₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07432790 CAS Number: 123207-61-4 |