Stampa…
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500801-1G PC500801-25G PC500801-5G
APOSPC500801-1GEA 21.9 EUR
APOSPC500801-1G APOSPC500801-25G APOSPC500801-5G
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Peso molecolare: 283.042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14697998
CAS Number: 455941-82-9