Stampa…
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500800-1G PC500800-250MG
APOSPC500800-1GEA 408 EUR
APOSPC500800-1G APOSPC500800-250MG
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Peso molecolare: 221,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606346
CAS Number: 1227511-82-1