Stampa…
7-Fluorophthalide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500780-1G PC500780-250MG
APOSPC500780-1GEA 394 EUR
APOSPC500780-1G APOSPC500780-250MG
7-Fluorophthalide
7-Fluorophthalide
Formula: C₈H₅FO₂
Peso molecolare: 152,123 g/mol
Punto di fusione: 164…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684970
CAS Number: 2211-82-7