3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₅BrF₃I Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18398192 CAS Number: 1261482-51-2 UN: 3261 ADR: 8,III |