Stampa…
2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50077-1G PC50077-5G
APOSPC50077-1GEA 37.7 EUR
APOSPC50077-1G APOSPC50077-5G
2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde
Formula: C₆H₃BrFNO
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800558
CAS Number: 1005291-43-9