5-Fluorophthalide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Fluoro-2-benzofuran-1(3H)-one, 5-Fluoroisobenzofuran-1(3H)-one
PC500768-1G
PC500768-5G
PC500768-250MG
APOSPC500768-1GEA
141
EUR
APOSPC500768-1G
APOSPC500768-5G
APOSPC500768-250MG
5-Fluorophthalide
5-Fluorophthalide
Formula:
C₈H₅FO₂ Peso molecolare: 152,123 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09842448 CAS Number: 700-85-6 |