5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC500760-1G
PC500760-250MG
PC500760-100MG
APOSPC500760-1GEA
280
EUR
APOSPC500760-1G
APOSPC500760-250MG
APOSPC500760-100MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula:
C₈H₅Br₂F₃ Peso molecolare: 317,929 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185415 CAS Number: 1214327-32-8 UN: 3265 ADR: 8,II |