Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-4-(methoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine, Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Formula:
C₈H₅ClF₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18258738 CAS Number: 1246685-28-8 |