Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500759-1G PC500759-250MG
APOSPC500759-1GEA 304 EUR
APOSPC500759-1G APOSPC500759-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28140566
CAS Number: 1288998-92-4