Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500758-1G PC500758-250MG
APOSPC500758-1GEA 393 EUR
APOSPC500758-1G APOSPC500758-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185398
CAS Number: 1214349-54-8