Stampa…
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2-fluorophenylboronic acid
PC500756-1G PC500756-5G
APOSPC500756-1GEA 263 EUR
APOSPC500756-1G APOSPC500756-5G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrFO₂
Peso molecolare: 232,843 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22573054
CAS Number: 1331945-16-4