Stampa…
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500745-1G PC500745-250MG PC500745-5G
APOSPC500745-1GEA 350 EUR
APOSPC500745-1G APOSPC500745-250MG APOSPC500745-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid 95%
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrFO₂
Peso molecolare: 232,843 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28122909
UN: 3261
ADR: 8,III