Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)styrene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500744-1G PC500744-250MG PC500744-5G
APOSPC500744-1GEA 550 EUR
APOSPC500744-1G APOSPC500744-250MG APOSPC500744-5G
4-(Trifluoromethoxy)styrene
4-(Trifluoromethoxy)styrene
Formula: C₉H₇F₃O
Peso molecolare: 188,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22413864
CAS Number: 1736-08-9