Stampa…
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50074-1G PC50074-5G
APOSPC50074-1GEA 132 EUR
APOSPC50074-1G APOSPC50074-5G
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate
Formula: C₆H₁₅BF₃OSi·K
Peso molecolare: 238,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505930
CAS Number: 1027642-28-9