Stampa…
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500736-1G PC500736-5G
APOSPC500736-1GEA 263 EUR
APOSPC500736-1G APOSPC500736-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrFO₂
Peso molecolare: 232,843 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28122904
CAS Number: 680610-75-7