Stampa…
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500716-1G PC500716-250MG
APOSPC500716-1GEA 764 EUR
APOSPC500716-1G APOSPC500716-250MG
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₃IO
Peso molecolare: 300,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398126
CAS Number: 1261777-98-3