Stampa…
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC500712-1G PC500712-5G
APOSPC500712-1GEA 197 EUR
APOSPC500712-1G APOSPC500712-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₄BBrClFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044930
CAS Number: 1451393-00-2