Stampa…
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500693-1G PC500693-5G
APOSPC500693-1GEA 102 EUR
APOSPC500693-1G APOSPC500693-5G
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆F₃IO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399517
CAS Number: 1261880-87-8