Stampa…
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
PC500691-1G PC500691-250MG
APOSPC500691-1GEA 350 EUR
APOSPC500691-1G APOSPC500691-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
Peso molecolare: 223,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22493515
CAS Number: 162744-55-0