Stampa…
Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500686-25G PC500686-5G PC500686-50G
APOSPC500686-25GEA 345 EUR
APOSPC500686-25G APOSPC500686-5G APOSPC500686-50G
Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Formula: C₉H₆FNO₂
Peso molecolare: 179,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04335187
CAS Number: 175596-01-7