Stampa…
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500683-1G PC500683-250MG PC500683-5G
APOSPC500683-1GEA 568 EUR
APOSPC500683-1G APOSPC500683-250MG APOSPC500683-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₃I
Peso molecolare: 364,929 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398194
CAS Number: 1261457-09-3
UN: 3261
ADR: 8,II