Stampa…
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50068-1G PC50068-250MG
APOSPC50068-1GEA 408 EUR
APOSPC50068-1G APOSPC50068-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole 95%
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22558087
CAS Number: 1008361-72-5