Stampa…
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500677-1G PC500677-250MG PC500677-5G
APOSPC500677-1GEA 58 EUR
APOSPC500677-1G APOSPC500677-250MG APOSPC500677-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₃IO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398177
CAS Number: 959632-19-0