2-Fluororesorcinol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Fluorobenzene-1,3-diol
PC500671-1G
PC500671-250MG
APOSPC500671-1GEA
239
EUR
APOSPC500671-1G
APOSPC500671-250MG
2-Fluororesorcinol
2-Fluororesorcinol
Formula:
C₆H₅FO₂ Peso molecolare: 128,101 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09835187 CAS Number: 103068-40-2 |