Stampa…
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500668-1G PC500668-250MG PC500668-5G
APOSPC500668-1GEA 58 EUR
APOSPC500668-1G APOSPC500668-250MG APOSPC500668-5G
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₃IO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103433
CAS Number: 1823318-98-4