Stampa…
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Cyano-2-fluorobenzyl alcohol
PC500665-1G PC500665-5G PC500665-250MG
APOSPC500665-1GEA 24.8 EUR
APOSPC500665-1G APOSPC500665-5G APOSPC500665-250MG
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Punto di fusione: 63…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037779
CAS Number: 219873-06-0