Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50066-1G PC50066-250MG
APOSPC50066-1GEA 372 EUR
APOSPC50066-1G APOSPC50066-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₄NO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD25541892
CAS Number: 1445995-81-2