Stampa…
4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500653-1G PC500653-250MG
APOSPC500653-1GEA 194 EUR
APOSPC500653-1G APOSPC500653-250MG
4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
Formula: C₁₁H₈F₆O₃
Peso molecolare: 302,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103421
CAS Number: 1845693-80-2