Stampa…
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500652-1G PC500652-250MG
APOSPC500652-1GEA 140 EUR
APOSPC500652-1G APOSPC500652-250MG
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
Formula: C₁₀H₆F₆O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103420
CAS Number: 1845695-98-8