Stampa…
2'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Bromo-3-fluorophenyl)ethanone
PC500633-1G PC500633-250MG PC500633-5G
APOSPC500633-1GEA 151 EUR
APOSPC500633-1G APOSPC500633-250MG APOSPC500633-5G
2'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
2'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12032155
CAS Number: 161957-58-0