Stampa…
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)isatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-1,4-dihydro-2,4-dioxo-7-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine, 6-Bromo-7-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC500605-1G PC500605-250MG
APOSPC500605-1GEA 193 EUR
APOSPC500605-1G APOSPC500605-250MG
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)isatoic anhydride
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formula: C₉H₃BrF₃NO₃
Peso molecolare: 310,024 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28103324
CAS Number: 1820740-28-0