Stampa…
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500602-1G PC500602-5G
APOSPC500602-1GEA 104 EUR
APOSPC500602-1G APOSPC500602-5G
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Peso molecolare: 251,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD27578309
CAS Number: 1807244-07-0