Stampa…
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500599-1G PC500599-250MG
APOSPC500599-1GEA 0 EUR
APOSPC500599-1G APOSPC500599-250MG
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅BrClFO₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28096606
CAS Number: 1820684-91-0
UN: 3261
ADR: 8,II