4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₆BrF₃O₂ Punto di fusione: 140…145 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD22492213 CAS Number: 859213-39-1 |