Stampa…
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500589-1G PC500589-25G PC500589-5G
APOSPC500589-1GEA 170 EUR
APOSPC500589-1G APOSPC500589-25G APOSPC500589-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
Formula: C₈H₈BrFO
Peso molecolare: 219,051 g/mol
Punto di ebollizione: 54 °C (0,2 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28096600
CAS Number: 1780981-61-4