6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC500584-1G
PC500584-250MG
APOSPC500584-1GEA
719
EUR
APOSPC500584-1G
APOSPC500584-250MG
6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formula:
C₉H₆F₄O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28096595 CAS Number: 444919-46-4 |