Stampa…
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500581-1G PC500581-250MG
APOSPC500581-1GEA 575 EUR
APOSPC500581-1G APOSPC500581-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
Formula: C₉H₄F₄O₃
Peso molecolare: 236,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275302
CAS Number: 159276-63-8