5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC500577-1G
PC500577-5G
APOSPC500577-1GEA
123
EUR
APOSPC500577-1G
APOSPC500577-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
Formula:
C₇H₆BrFO Peso molecolare: 205,024 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12405415 CAS Number: 1111096-04-8 |