Stampa…
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500576-1G PC500576-250MG
APOSPC500576-1GEA 862 EUR
APOSPC500576-1G APOSPC500576-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₄F₄O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06208646
CAS Number: 180091-38-7