Stampa…
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-3-formylbenzyl bromide
PC500570-1G PC500570-250MG
APOSPC500570-1GEA 545 EUR
APOSPC500570-1G APOSPC500570-250MG
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
Peso molecolare: 217,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18378584
CAS Number: 1379307-88-6
UN: 3261
ADR: 8,III