Stampa…
Potassium (2,2-dimethylprop-1-yl)trifluoroborate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassium trifluoro(neopentyl)borate
PC50057-1G PC50057-5G
APOSPC50057-1GEA 109 EUR
APOSPC50057-1G APOSPC50057-5G
Potassium (2,2-dimethylprop-1-yl)trifluoroborate 98%
Potassium (2,2-dimethylprop-1-yl)trifluoroborate
Formula: C₅H₁₁BF₃·K
Peso molecolare: 178,045 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09271780
CAS Number: 1150655-02-9