4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆F₄N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28096583 CAS Number: 1804386-40-0 |