Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500561-250MG PC500561-100MG
APOSPC500561-250MGEA 237 EUR
APOSPC500561-250MG APOSPC500561-100MG
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₃BrF₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28096578
CAS Number: 1807165-87-2