Stampa…
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Fluoro-4-formylbenzyl bromide, α-Bromo-3-fluoro-p-tolualdehyde
PC500558-1G PC500558-250MG PC500558-5G PC500558-25G
APOSPC500558-1GEA 430 EUR
APOSPC500558-1G APOSPC500558-250MG APOSPC500558-5G APOSPC500558-25G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
Peso molecolare: 217,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28096625
CAS Number: 1416980-24-9
UN: 3261
ADR: 8,III