Stampa…
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Cyano-2-fluorobenzyl bromide
PC500556-1G PC500556-250MG PC500556-5G
APOSPC500556-1GEA 252 EUR
APOSPC500556-1G APOSPC500556-250MG APOSPC500556-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18394043
CAS Number: 1246527-18-3
UN: 3261
ADR: 8,III