Stampa…
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid methyl ester
PC500545-1G PC500545-5G PC500545-25G
APOSPC500545-1GEA 55.3 EUR
APOSPC500545-1G APOSPC500545-5G APOSPC500545-25G
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Peso molecolare: 283,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12761599
CAS Number: 957207-58-8