Stampa…
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-formylbenzyl bromide, α-Bromo-4-fluoro-o-tolualdehyde
PC500542-1G PC500542-250MG PC500542-5G
APOSPC500542-1GEA 168 EUR
APOSPC500542-1G APOSPC500542-250MG APOSPC500542-5G
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
Peso molecolare: 217,035 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18205513
CAS Number: 1379346-12-9