Stampa…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromo-2-(bromoacetyl)benzotrifluoride, 2-Bromo-1-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC500541-5G PC500541-1G PC500541-250MG
APOSPC500541-5GEA 743 EUR
APOSPC500541-5G APOSPC500541-1G APOSPC500541-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formula: C₉H₅Br₂F₃O
Punto di fusione: 49…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22491122
CAS Number: 1697955-36-4
UN: 3261
ADR: 8,III